Learn More
3-(1 H-Pyrazol-1-ylmethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10759595
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10759595
Marke: Thermo Scientific Maybridge CC56114DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 892502-09-9
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
InChI-Schlüssel JGTYTUGTENJXBY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-yl methyl aniline, 3-pyrazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-pyrazol-1-ylmethyl aniline, 3-1-pyrazolyl methyl aniline, 3-1h-pyrazol-1-ylmethyl phenyl amine, 3-pyrazolylmethyl phenylamine
PubChem CID 6485349
IUPAC-Name 3-(Pyrazol-1-ylmethyl)anilin
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)aniline
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%