Learn More
3-(1H-Pyrazol-1-yl)benzaldehyd, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10778643
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10778643 1 g 1 Gramm
10631875 250 mg 250 Milligramm
10082494 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10778643 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC32904DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemical Identifiers
CAS 852227-92-0
Summenformel C10H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.187
MDL-Nummer MFCD06740321
InChI-Schlüssel NKFXXJOWQSOGOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172309
IUPAC-Name 3-Pyrazol-1-ylbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N2C=CC=N2)C=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 3-(1H-pyrazol-1-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 3-1h-pyrazol-1-yl benzaldehyde, 3-1-pyrazolyl benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl benzenecarbaldehyde, 3-pyrazol-1-yl-benzaldehyde, 3-pyrazol-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1h-pyrazol-1-yl, 3-pyrazolylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-1h-pyrazol-1-yl
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 97%