Learn More
3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)-benzoesäure Hydrochlorid, tech., Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 3-(1H-Imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride |
| CAS Min. % | 89.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 238.67 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |