Learn More
3-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzoesäure, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzoic acid |
CAS | 857284-23-2 |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C10H9N3O2 |
MDL-Nummer | MFCD07186456 |
Menge | 1 g |
Synonym | 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-benzoic acid, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl benzoic acid, benzoic acid,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzoic acid, benzoic acid, 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl |