Learn More
3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-anilin, ≥ 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC45414DA
Additional Details : CAS : 127988-22-1 Gewicht : 0.05100kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 1g
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10205804
  • 52.90 CHF / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 08-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
127988-22-1
174.207
LFINNEVQJQXPHN-UHFFFAOYSA-N
6482004
C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=NC=N2
C9H10N4
MFCD08060528
3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0ac, 1-3-aminobenzyl-1h-1,2,4-triazole
3-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
Spezifikation
3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)aniline
1g
96.5
97%
MFCD08060528
LFINNEVQJQXPHN-UHFFFAOYSA-N
3-(1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)Anilin
6482004
97%
Bernsteinfarbene Glasflasche
127988-22-1
100.0
C9H10N4
3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl aniline, 3-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, 3-1,2,4 triazol-1-ylmethyl-phenylamine, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl aniline, benzenamine,3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenylamine, acmc-20e0ac, 1-3-aminobenzyl-1h-1,2,4-triazole
C1=CC(=CC(=C1)N)CN2C=NC=N2
174.207
174.21
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation