Learn More
3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionaldehyde, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1-Tritylimidazol-4-yl) Propionaldehyde |
| CAS | 186096-23-1 |
| Summenformel | C25 H22 N2 O |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H22N2O/c28-18-10-17-24-19-27(20-26-24)25(21-11-4-1-5-12-21,22-13-6-2-7-14-22)23-15-8-3-9-16-23/h1-9,11-16,18-20H,10,17H2 |
| SMILES | O=CCCc1cn(cn1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC-Name | 3-(1-tritylimidazol-4-yl)propanal |
| Molekulargewicht (g/mol) | 366.46 |
| Formelmasse | 366.1732 |