Learn More
3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenmethanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1-Pyrrolyl)-2-thiophenemethanol |
| Siedepunkt | 104°C to 108°C (1.5 mmHg) |
| Menge | 1 g |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 179.24 |
| Reinheit (%) | 97% |