Learn More
[3-(1-Piperidinylmethyl)-phenyl]-magnesiumbromid, 0.25 M-Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11915901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11915901 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11915901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 431700500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide
CAS 480424-82-6, 109-99-9
CAS Min. % 4.53, 89.44
CAS Max. % 10.56, 95.47
Farbe Braun
Dichte 0.9230g/mL
Flammpunkt −17°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C12H16BrMgN
MDL-Nummer MFCD03840895
Menge 50 mL
Relative Dichte 0.923
Synonym 2-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, magnesium,1-phenylmethyl piperidine,bromide, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesiu, 1-3-bromomagnesio phenyl methyl piperidine, 3-1-piperidinylmethyl phenyl magnesium bromide solution, 0.25 m in thf, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, 3-1-piperidino methyl phenylmagnesium bromide, 0.25m in tetrahydrofuran, grignard reagent
InChI-Schlüssel QLVYNMWCYBTNEP-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC(CN2CCCCC2)=C1
IUPAC-Name Magnesium;1-(phenylmethyl)Piperidin;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 278.48
PubChem CID 16217259
Formelmasse 278.47
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • [3-(1-Piperidinylmethyl)phenyl]magnesium bromide, 0.25M solution in THF
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke