Learn More
3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1-Piperazinyl)-1,2-benzisothiazole |
| CAS | 87691-87-0 |
| Summenformel | C11H13N3S |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 3-(Piperazin-1-yl)benzoisothiazole, N-(3-Benzisothiazolyl)piperazine, 1-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)piperazine, Ziprasidone EP Impurity A |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H13N3S/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2 |
| SMILES | C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23 |
| IUPAC-Name | 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzothiazol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 219.31 |
| Formelmasse | 219.083 |