Learn More
3-(1-naphthyl)-L-Alanin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15400359 1 g 1 Gramm
15420359 250 mg 250 Milligramm
15410359 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15400359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63586.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 55516-54-6 | C13H13NO2 | 215.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Kühlen. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55516-54-6
Summenformel C13H13NO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.25
MDL-Nummer MFCD00066086
InChI-Schlüssel OFYAYGJCPXRNBL-LBPRGKRZSA-N
Synonym l-1-naphthylalanine, 3-1-naphthyl-l-alanine, h-1-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 3-1-naphthyl-l-ala, unii-9g930ul92r, naphthalen-2-yl-3-alanine, 2s-2-amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, 3-naphth-1-yl-d-alanine, 1-naphthyl-l-alanine
PubChem CID 2724883
SMILES [NH3+][C@@H](CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Naphthyl)-L-alanine
Beilstein 4352833
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (2S)-2-Azaniumyl-3-(Naphthalen-1-yl)propanoat
Menge 1 g
Formelmasse 215.25
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest