Learn More
3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamat, TRC
Artikelnummer. 30133523
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30133523 100 mg 100 Milligramm
18082940 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133523 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM138005100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 948051-93-2
Summenformel C13 H20 N2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 236.31
Synonym Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[1-(methylamino)ethyl]phenyl ester, 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate, Rivastigmine Tartrate Imp E (EP) as Racemate
IUPAC-Name [3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl] N-Ethyl-N-Methylcarbamat
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)C(C)NC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-[1-(Methylamino)ethyl]phenyl N-ethyl-N-methylcarbamate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H20N2O2/c1-5-15(4)13(16)17-12-8-6-7-11(9-12)10(2)14-3/h6-10,14H,5H2,1-4H3
Formelmasse 236.1525