Learn More
3-(1-Methyl-1H-Pyrazol-3-yl)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10153764
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10153764 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10788645 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10153764 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60603CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 912569-59-6
Summenformel C10H9ClN2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 256.704
MDL-Nummer MFCD09817503
InChI-Schlüssel QGUULJKRHYTFTP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229628
IUPAC-Name 3-(1-methylpyrazol-3-yl)benzolsulfonylchlorid
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzenesulphonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-1-methylpyrazol-3-yl phenyl sulfone, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
Formelmasse 256.71
Reinheit (%) 97%