Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyd, 90 %, Maybridge
Marke: Maybridge CC60604DA
Additional Details : CAS : 179056-79-2 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
179056-79-2 | |
186.214 | |
SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N | |
10511755 | |
CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C=O |
C11H10N2O | |
MFCD08669912 | |
3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole | |
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)benzaldehyd |
Spezifikation
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzaldehyde | |
1g | |
89.5 | |
90% | |
MFCD08669912 | |
SSAPUQDWKCUIAR-UHFFFAOYSA-N | |
3-(1-Methylpyrazol-3-yl)benzaldehyd | |
10511755 | |
90% |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
179056-79-2 | |
100.0 | |
C11H10N2O | |
3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzaldehyde, 3-1-methylpyrazol-3-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, benzaldehyde, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-3-formylphenyl-1-methyl-1h-pyrazole | |
CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)C=O | |
186.214 | |
186.21 |