Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 173.22 |
| Reinheit (%) | 97% |