Learn More
3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10161583
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10161583 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
10317264 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10536425 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10161583 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC60614CB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 175202-37-6
Summenformel C10H11N3
Molekulargewicht (g/mol) 173.219
InChI-Schlüssel ZRXOZSROZJGRRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl aniline, 3-1-methylpyrazol-3-yl aniline, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl-phenylamine, benzenamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl, 3-1-methylpyrazol-3-yl phenylamine, 3-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl phenylamine, 3-3-aminophenyl-1-methyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2735396
IUPAC-Name 3-(1-Methylpyrazol-3-yl)Anilin
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC(=CC=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 173.22
Reinheit (%) 97%