Learn More
3-(1,4 -Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424097
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424097 5 g 5 Gramm
15414097 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31465.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 87151-66-4 | C9H14O | 138.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87151-66-4
Summenformel C9H14O
Molekulargewicht (g/mol) 138.21
MDL-Nummer MFCD12407081
InChI-Schlüssel DJJNAQALDCPMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-1,4-cyclohexadien-1-yl-1-propanol, 3-cyclohexa-1,4-dien-1-yl propan-1-ol, 3-1,4-cyclohexadienyl propan-1-ol, 3-3-hydroxypropyl-1,4-cyclohexadiene
PubChem CID 20402847
IUPAC-Name 3-Cyclohexa-1,4-dien-1-ylpropan-1-ol
SMILES C1C=CCC(=C1)CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-propanol
Menge 5 g
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 138.21
Reinheit (%) 97%