Learn More
3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10692294
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10692294 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10472664 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10692294 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC36504DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 885465-97-4
Summenformel C10H7NOS
Molekulargewicht (g/mol) 189.232
MDL-Nummer MFCD06797781
InChI-Schlüssel YJMGIEKCDQXKKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiazol-2-yl-benzaldehyde, 3-1,3-thiazol-2-yl benzaldehyde, 3-thiazol-2-yl benzaldehyde, benzaldehyde,3-2-thiazolyl, benzaldehyde, 3-2-thiazolyl
PubChem CID 18525725
IUPAC-Name 3-(1,3-Thiazol-2-yl)benzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C=O)C2=NC=CS2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 3-Thiazol-2-yl)benzaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 189.24
Reinheit (%) 97%