Learn More
3-(1,3-Benzothiazol-2-yl)Anilin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763137
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10763137
Marke: Thermo Scientific Maybridge MO08615DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 41230-21-1
Summenformel C13H10N2S
Molekulargewicht (g/mol) 226.297
InChI-Schlüssel MKMRZZJJDIBAJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-benzothiazol-2-yl-phenylamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-ylphenylamine, benzenamine,3-2-benzothiazolyl, cambridge id 5250055, 3-2-benzothiazolyl aniline, 3-benzothiazol-2-yl aniline, 3-benzo d thiazol-2-yl aniline, 3-benzothiazol-2-yl benzenamine, 3-1,3-benzothiazol-2-yl phenyl amine
PubChem CID 720999
IUPAC-Name 3-(1,3-Benzothiazol-2-yl)Anilin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N=C(S2)C3=CC(=CC=C3)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 3-benzothiazol-2-yl)aniline
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 226.3
Reinheit (%) 97%