Learn More
3-(1,1,1-Trimethylhydrazin-1-ium-2-yl)Propanat-Dihydrat, TRC
Artikelnummer. 30137048
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137048 5 g 5 Gramm
30133749 25 g 25 Gramm
17944225 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137048 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8960805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86426-17-7
Summenformel C6 H14 N2 O2 . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Synonym 2-(2-Carboxyethyl)-1,1,1-trimethylhydrazinium inner salt hydrate (1:2), Hydrazinium, 2-(2-carboxyethyl)-1,1,1-trimethyl-, inner salt, dihydrate (9CI), 1,1,1-Trimethyl-2-(2-carboxyethyl)hydrazine zwitterion dihydrate, 3-(2,2,2-Trimethylhydrazinium)propionate dihydrate
IUPAC-Name 3-[(Trimethylazanium)amino]Propranat; Dihydrat
SMILES O.O.C[N+](C)(C)NCCC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Meldonium dihydrate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2
Menge 5 g
Formelmasse 182.1267
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Raumtemperatur