Learn More
3-(1,1,1-Trimethylhydrazin-1-ium-2-yl)Propanat-Dihydrat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Meldonium dihydrate |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H14N2O2.2H2O/c1-8(2,3)7-5-4-6(9)10;;/h7H,4-5H2,1-3H3;2*1H2 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 182.1267 |
| Reinheit (%) | >95% |
| Versandbedingung | Room Temperature |