Learn More
3-(1,1,1-Tributylstannyl)pyridin, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10492274
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10492274 5 g Bernsteinfarbene Glasflasche 5 Gramm
10437052 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10492274 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM05818DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 59020-10-9
Summenformel C17H31NSn
Molekulargewicht (g/mol) 368.152
MDL-Nummer MFCD00052054
InChI-Schlüssel CFQJBWKKHCMCGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tributylstannyl pyridine, 3-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 3-pyridyltri-n-butyltin, pyridine, 3-tributylstannyl, 3-tri-n-butylstannyl pyridine, 3-pyridyltributylstannane, 3-tributylstannylpyridine, 3-tris but-1-ylstannyl pyridine, 3-tributylstannanyl-pyridine, 3-pyridyltributyltin
PubChem CID 3483848
IUPAC-Name Tributyl(pyridin-3-yl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CN=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(1, 1, 1-Tributylstannyl)pyridine
CAS Min. % 90.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 368.15
Reinheit (%) 90%