Learn More
(2Z)-2-Penten-1-ol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2Z)-2-Penten-1-ol |
| CAS | 1576-95-0 |
| Summenformel | C5H10O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | (2Z)-Pent-2-en-1-ol, (Z)-2-Penten-1-ol, Nor leaf alcohol, cis-2-Penten-1-ol, cis-2-Pentenol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3- |
| SMILES | CC\C=C/CO |
| IUPAC-Name | (Z)-pent-2-en-1-ol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 86.13 |
| Formelmasse | 86.0732 |