Learn More
(2Z)-2-Butendisäure-1-ethylester, TRC
Artikelnummer. 30330105
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30330105 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30330105 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6908555G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Monoethyl maleate
CAS 3990-03-2
Summenformel C6 H8 O4
Menge 5 g
Synonym Monoethyl Maleate, (2Z)-2-Butenedioic Acid 1-Ethyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3-
SMILES CCOC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-4-Ethoxy-4-oxobut-2-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 144.13
Formelmasse 144.0423