Learn More
2xYT Agar (Pulver/Molekulargenetik), Fisher BioReagents
33.57 CHF - 455.70 CHF
Spezifikation
Zusatzstoff | 2xyt Agar |
---|---|
Form | Pulver |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Molekulargenetik |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11403064
|
Fisher Bioreagents
BP2466-2 |
2000 g | Poly-Flasche |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10724534
|
Fisher Bioreagents
BP2466-100 |
100 g | Poly-Flasche |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
10041793
|
Fisher Bioreagents
BP2466-500 |
500 g | Poly-Flasche |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Spezifikation
2xyt Agar | |
Pulver | |
Molekulargenetik |