Learn More
(2S)-(+)-Glycidyltosylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778722
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
70987-78-9
C10H12O4S
228.27
MFCD00064489
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
153296
[(2S)-Oxiran-2-yl]methyl-4-methylbenzolsulfonat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
70987-78-9
C10H12O4S
228.27
MFCD00064489
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
153296
[(2S)-Oxiran-2-yl]methyl-4-methylbenzolsulfonat
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 45°C to 48°C
Farbe Weiß
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifischer Drehzustand + 17.00 (20.00°C c=2.5,CHCl3)
Spezifische Drehung + 17
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formelmasse 228.27
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flockiges Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.