Learn More
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-on (Hesperetin), Mikromol™
Artikelnummer. 30458483
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30458483 4 x 25 mg 100 Milligramm
30049309 25 mg 25 Milligramm
17987324 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30458483 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0816.0700254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-on (Hesperetin), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hesperetin
CAS 520-33-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Hesperetin
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H14 O6
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (2S)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, (S)-, Flavanone, 3',5,7-trihydroxy-4'-methoxy- (8CI), Hesperetin (6CI), (-)-Hesperetin, (2S)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 3',5,7-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, 5,7,3'-Trihydroxy-4'-methoxyflavanone, Eriodictyol 4'-monomethyl ether, Hesperitin, NSC 57654, Diosmin Imp. G (EP), Diosmin Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3/t14-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
IUPAC-Name (2S)-5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-on
Molekulargewicht (g/mol) 302.28
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 302,079 g/mol