Learn More
(2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413727
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15413727
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27586.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 64896-28-2 | C28H28P2 | 426.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64896-28-2
Summenformel C28H28P2
Molekulargewicht (g/mol) 426.48
MDL-Nummer MFCD00009836
InChI-Schlüssel FWXAUDSWDBGCMN-ZBXWWWQKNA-N
Synonym s,s-chiraphos, 2s,3s---bis diphenylphosphino butane, chiraphos, chiraphos, s,s, unii-6qr78gzl9b, 6qr78gzl9b, 2s,3s-butane-2,3-diylbis diphenylphosphine, phosphine, 1s,2s-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl bis diphenyl, --chiraphos, 2s,3s-chiraphos
PubChem CID 10113249
IUPAC-Name [(2S,3S)-3-(diphenylphosphanyl)butan-2-yl]diphenylphosphane
SMILES C[C@@H]([C@H](C)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,3S)-(-)-Bis(diphenylphosphino)butane
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Menge 250 mg
Beilstein 4268869
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 426.48
Reinheit (%) 98%