Learn More
(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30457268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30457268 2.5 mg 2.50 Milligramm
30453948 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30457268 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7949202.5MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(6-methyl-1,3,4,14b-tetrahydrobenzo[c]pyrazino[1,2-a]pyrido[3,2-f]azepin-6-ium-2(10H)-yl)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C23 H20 F N O5
InChI-Formel InChI=1S/C23H20FNO5/c1-29-19-8-4-15-5-9-20(11-17(15)10-19)30-14-23(22(27)28)12-25(13-23)21(26)16-2-6-18(24)7-3-16/h2-11H,12-14H2,1H3,(H,27,28)
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COc1ccc2ccc(OCC3(CN(C3)C(=O)c4ccc(F)cc4)C(=O)O)cc2c1
IUPAC-Name 1-(4-Fluorbenzoyl)-3-[(7-methoxynaphthalin-2-yl)oxymethyl]azetidin-3-carbonsäure
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 409.407
Menge 2.5 mg
Formelmasse 409.133
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.