Learn More
(2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxiran-4-phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090082
114.67 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98737-29-2
C15H21NO3
263.34
MFCD02258997
NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
2s,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, 2s,3s-n-t-boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2s,3s-1,2-epoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutane, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl s-r*,r*---1-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenyl-ethyl carbamate, 2s,3s---3-t-boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, ksc523o6b
9903372
Tert-Butyl N-[(1S)-1-[(2S)-Oxiran-2-yl]-2-Phenylethyl]Carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C2CO2
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
98737-29-2
C15H21NO3
263.34
MFCD02258997
NVPOUMXZERMIJK-QWHCGFSZSA-N
2s,3s-1,2-epoxy-3-boc-amino-4-phenylbutane, 2s,3s-n-t-boc-3-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, tert-butyl s-1-s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, 2s,3s-1,2-epoxy-3-tert-butoxycarbonylamino-4-phenylbutane, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl s-r*,r*---1-oxiranyl-2-phenylethyl carbamate, tert-butyl n-1s-1-2s-oxiran-2-yl-2-phenyl-ethyl carbamate, 2s,3s---3-t-boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, ksc523o6b
9903372
Tert-Butyl N-[(1S)-1-[(2S)-Oxiran-2-yl]-2-Phenylethyl]Carbamat
CC(C)(C)OC(=O)NC(CC1=CC=CC=C1)C2CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material (2S, 3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 125.0°C to 127.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1% (20°C)
Formelmasse 263.34
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (2S,3S)-3-(N-BOC-amino)-1-oxirane-4-phenylbutane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.