Learn More
(2S,3S)-3-Hydroxynorleucin, TRC
Artikelnummer. 30396110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30396110 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30396110 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH9497551G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,3S)-3-Hydroxynorleucine
CAS 10148-68-2
Summenformel C6H13NO3
Menge 1 g
Synonym erythro-3-Hydroxy-norleucine, (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxy-hexanoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NO3/c1-2-3-4(8)5(7)6(9)10/h4-5,8H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10)/t4-,5-/m0/s1
SMILES CCC[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S,3S)-2-Amino-3-Hydroxyhexansäure
Molekulargewicht (g/mol) 147.17
Formelmasse 147.0895