Learn More
(2S,3S)-3-(Boc-Amino)-2-Hydroxy-5-Methylhexansäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429915
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15429915 250 mg 250 Milligramm
15419915 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429915 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52569.MD
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 73397-27-0 | C12H23NO5 | 261.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73397-27-0
Summenformel C12H23NO5
Molekulargewicht (g/mol) 261.32
MDL-Nummer MFCD04974450
InChI-Schlüssel DJZCWTDKDFJARG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid, n-boc-2s,3s-2-hydroxy-3-amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-5-methyl-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino hexanoic acid, 2s,3s-3-t-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexaneoic acid, 2s,3s-2-hydroxy-3-tert-butyloxycarbonyl amino-5-methylhexanoic acid, 2s,3s-3-tert-butoxycarbonyl amino-2-hydroxy-5-methylhexanoicacid, hexanoic acid,3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-2-hydroxy-5-methyl-, 2s,3s
PubChem CID 2762291
SMILES CC(C)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,3S)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-5-methylhexanoic acid
Menge 250 mg
IUPAC-Name 3-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-2-hydroxy-5-methylhexansäure
Formelmasse 261.32
Reinheit (%) 97%