Learn More
(2S,3S)-3-Boc-Amino-1,2-Epoxy-4-phenylbutan, TRC
Artikelnummer. 30329661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329661 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329661 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6185305G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S,3S)-3-Boc-amino-1,2-epoxy-4-phenylbutane
CAS 98737-29-2
Summenformel C15 H21 N O3
Menge 5 g
Synonym Carbamic acid, N-[(1S)-1-[(2S)-2-oxiranyl]-2-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester, Carbamic acid, (1-oxiranyl-2-phenylethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, [S-(R*,R*)]-, Carbamic acid, [(1S)-1-(2S)-oxiranyl-2-phenylethyl]-, 1,1-dimethylethyl ester (9CI), (2S)-[(1S)-1-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-2-phenylethyl]oxirane, (2S,3S)-(-)-3-tert-Butoxycarbonylamino-1,2-epoxy-4-phenylbutane, (2S,3S)-3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-1,2-epoxy-4-phenylbutane, [(1S)-1-((2S)-Oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamic acid tert-butyl ester, tert-Butyl [(1S)-1-((2S)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl]carbamate, tert-Butyl [(1S)-1-((2S)-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate, tert-Butyl [(1S)-1-[(2S)-oxiranyl]-2-phenylethyl]carbamate
InChI-Formel InChI=1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(17)16-12(13-10-18-13)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12-13H,9-10H2,1-3H3,(H,16,17)/t12-,13+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)[C@H]2CO2
IUPAC-Name Tert-Butyl N-[(1S)-1-[(2S)-Oxiran-2-yl]-2-Phenylethyl]Carbamat
Molekulargewicht (g/mol) 263.33
Formelmasse 263.1521