Learn More
(2S,3S)-3-(Boc-amino)-1,2-epoxy-4-phenylbutan, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es fungiert als Baustein für die Synthese von HIV-1-Proteasehemmern und wird auch bei der Synthese von (Hydroxyethyl)ureapeptidmimetriken und Arylsulfonamiden mit Anti-HIV-Aktivität eingesetzt. Es ist ein Enantiomer S. Atazanavir-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Es fungiert als Baustein für die Synthese von HIV-1-Proteasehemmern und wird auch bei der Synthese von (Hydroxyethyl)ureapeptidmimetriken und Arylsulfonamiden mit Anti-HIV-Aktivität eingesetzt. Es ist ein Enantiomer S. Atazanavir-Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Chloroform, Dichlormethan und Ethylacetat.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | (2S,3S)-3-(Boc-amino)-1,2-epoxy-4-phenylbutane |
| Schmelzpunkt | 125°C to 127°C |
| Menge | 250 mg |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in Chloroform,Dichloromethane and Ethyl Acetate. |
| Optische Drehung | −71° (c=0.6 in Methanol) |
| Formelmasse | 263.34 |
| Reinheit (%) | 98% |