Learn More
(2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-ylacetathydrochlorid (N-Desmethyl-diltiazemhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30460856
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30460856 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460856 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0068.0300254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-ylacetathydrochlorid (N-Desmethyl-diltiazemhydrochlorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
CAS 130606-60-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Desmethyldiltiazem Hydrochloride
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C21 H24 N2 O4 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP), Diltiazem Imp. D (EP), (2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,5-benzothiazepin-3-yl Acetate Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, N-Desmethyl-diltiazem Hydrochloride, Diltiazem Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Diltiazem Impurity D as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C21H24N2O4S.ClH/c1-14(24)27-19-20(15-8-10-16(26-3)11-9-15)28-18-7-5-4-6-17(18)23(21(19)25)13-12-22-2;/h4-11,19-20,22H,12-13H2,1-3H3;1H/t19-,20+;/m1./s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.CNCCN1C(=O)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](Sc2ccccc12)c3ccc(OC)cc3
IUPAC-Name [(2S,3S)-2-(4-Methoxyphenyl)-5-[2-(methylamino)ethyl]-4-oxo-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-3-yl]acetat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 436.95
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 436,1224 g/mol