Learn More
(2S)-2-Amino-4-[(RS)-methylsulfinyl]butansäure (L-Methioninsulfoxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17948644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17948644 100 mg 100 Milligramm
17927584 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17948644 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0358.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S)-2-Amino-4-[(RS)-methylsulfinyl]butansäure (L-Methioninsulfoxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine Sulfoxide
CAS 3226-65-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Methionine Sulfoxide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H11 N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym L-Methionine S-oxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, (2S)- (9CI), Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfinyl)-, L- (8CI), 3: PN: WO2011158590 PAGE: 34 claimed protein, L-Methionine sulfoxide, Methionine sulfoxide, Methionine Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
SMILES CS(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-amino-4-Methylsulfinylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 165.21
Menge 100 mg
Formelmasse 165,046 g/mol