Learn More
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butansäure (L-Methioninsulfon), Mikromol™
Artikelnummer. 30051158
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051158 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051158 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0358.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S)-2-Amino-4-(methylsulfonyl)butansäure (L-Methioninsulfon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Methionine Sulfone
CAS 7314-32-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Methionine Sulfone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C5 H11 N O4 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methionine Imp. B (EP), L-Methionine S,S-dioxide, Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (2S)- (9CI), Butanoic acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, (S)-, Butyric acid, 2-amino-4-(methylsulfonyl)-, L- (8CI), (S)-Methionine sulfone, L-Methionine sulfone, L-Methionine-S-dioxide, Methionine sulfone, Methionine Impurity B
SMILES CS(=O)(=O)CC[C@H](N)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 181.21
Menge 25 mg
Formelmasse 181,206 g/mol