Learn More
(2S)-2-Amino-2,3-dimethylbutannitril L-(+)-Weinsäure, TRC
Artikelnummer. 30321829
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321829 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321829 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA60501025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile L-(+)-Tartaric Acid
CAS 100594-33-0
Summenformel C10H18N2O6
Menge 25 g
Synonym (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutanedioate, (2S)-2-Amino-2,3-dimethyl-butanenitrile levo-Tartaric Acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2.C4H6O6/c1-5(2)6(3,8)4-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5H,8H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-;1-,2-/m11/s1
SMILES CC(C)[C@](C)(N)C#N.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-Amino-2,3-Dimethylbutannitril; (2R,3R)-2,3-DiHydroxybutandisäure
Molekulargewicht (g/mol) 262.26
Formelmasse 262.1165