Learn More
(2S)-1-Boc-4-oxo-prolinmethylester, TRC
Artikelnummer. 30332669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
Packungsgröße:
2 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332669 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332669 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6612252G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2S)-1-Boc-4-oxo-proline Methyl Ester
CAS 102195-80-2
Summenformel C11 H17 N O5
Menge 2 g
Synonym N-Boc-4-Oxo-L-Proline Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C11H17NO5/c1-11(2,3)17-10(15)12-6-7(13)5-8(12)9(14)16-4/h8H,5-6H2,1-4H3/t8-/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@@H]1CC(=O)CN1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name 1-O-tert-Butyl-2-O-methyl-(2S)-4-oxopyrrolidin-1,2-dicarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 243.26
Formelmasse 243.1107