Learn More
(2S)-1-[(2S)-2-Aminopropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure (L-Alanyl-L-prolin), Mikromol™
Artikelnummer. 30050918
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050918 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050918 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0010.270025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2S)-1-[(2S)-2-Aminopropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure (L-Alanyl-L-prolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Alanyl-L-proline
CAS 13485-59-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile L-Alanyl-L-proline
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H14 N2 O3
Synonym L-Proline, L-alanyl-, L-Proline, 1-L-alanyl-, Proline, 1-L-alanyl- (7CI), Proline, 1-L-alanyl-, L- (8CI), L-Alanyl-L-proline, 101: PN: US20070066537 PAGE: 17 claimed protein, 12: PN: WO2014170713 SEQID: 112 claimed protein, 150: PN: EP2161028 PAGE: 10 claimed protein, 443: PN: WO2005081628 SEQID: 445 claimed protein, 76: PN: WO2011146121 PAGE: 115 claimed sequence, Alanylproline, L-α-Alanyl-L-proline, N-Alanylproline, NSC 97932
InChI-Formel InChI=1S/C8H14N2O3/c1-5(9)7(11)10-4-2-3-6(10)8(12)13/h5-6H,2-4,9H2,1H3,(H,12,13)/t5-,6-/m0/s1
SMILES C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-1-[(2S)-2-Aminopropanoyl]pyrrolidin-2-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Menge 25 mg
Formelmasse 186,1004 g/mol