Learn More
(2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amin-Hydrochlorid (Norpromethazinhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 17962966
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17962966 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17962966 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0412.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amin-Hydrochlorid (Norpromethazinhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
CAS 60113-77-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride (Norpromethazine Hydrochloride)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C16 H18 N2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP), Promethazine Imp. C (EP), (2RS)-N-Methyl-1-(10H-phenothiazin-10-yl)propan-2-amine Hydrochloride, Promethazine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Norpromethazine Hydrochloride, 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,alpha-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 10H-Phenothiazine-10-ethanamine, N,alpha-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Promethazine Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Promethazine Impurity C as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H18N2S.ClH/c1-12(17-2)11-18-13-7-3-5-9-15(13)19-16-10-6-4-8-14(16)18;/h3-10,12,17H,11H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CNC(C)CN1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-Name N-Methyl-1-phenothiazin-10-ylpropan-2-amin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 306.85
Menge 50 mg
Formelmasse 306,0957 g/mol