Learn More
(2RS)-2-Phenylbutansäure, Mikromol™
Artikelnummer. 30051370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051370 25 mg 25 Milligramm
17922316 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051370 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1030.050025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-2-Phenylbutansäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
CAS 90-27-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H12 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2RS)-2-Phenylbutanoic Acid, Primidone Imp. E (EP), Primidone Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCC(C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name 2-Phenylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 164.2
Menge 25 mg
Formelmasse 164,0837 g/mol