Få mere at vide
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butansäure (N-Acetyl-DL-methionin), Mikromol™
Artikelnummer. 30051683
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Menge:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Pakningsstørrelse:
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30051683 25 mg 25 Milligramm
30051629 100 mg 100 Milligramm
30463448 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051683 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0358.070025
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-2-(Acetylamino)-4-(methylsulfanyl)butansäure (N-Acetyl-DL-methionin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material N-Acetyl-DL-methionine
CAS 1115-47-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Acetyl-DL-methionine
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C7 H13 N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-Acetylmethionine, DL-Methionine, N-acetyl- (6CI), Methionine, N-acetyl-, DL- (8CI), Acetyl-DL-methionine, DL-N-acetylmethionine, N-Acetyl-DL-methionine, NSC 7633, Methionine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
SMILES CSCCC(NC(=O)C)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Acetamido-4-Methylsulfanylbutansäure
Molekulargewicht (g/mol) 191.25
Menge 25 mg
Formelmasse 191.0616 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.