Learn More
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methylbutannitrilhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 18051210
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18051210 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18051210 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0022.120025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methylbutannitrilhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
CAS 1794-55-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C26 H36 N2 O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP), Verapamil Imp. I (EP), Verapamil USP Related Compound B, Verapamil USP RC B, (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[[2-(3,4-dimethoxy-phenyl)ethyl](methyl)amino]ethyl]-3-methyl-butanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. I (EP) as Hydrochloride, Verapamil Related Compound B as Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Impurity I as Hydrochloride, Verapamil Impurity I as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C26H36N2O4.ClH/c1-19(2)26(18-27,21-9-11-23(30-5)25(17-21)32-7)13-15-28(3)14-12-20-8-10-22(29-4)24(16-20)31-6;/h8-11,16-17,19H,12-15H2,1-7H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-[2-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylmethylamino]ethyl]-3-methylbutannitril;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 477.04
Menge 25 mg
Formelmasse 476.2442 g/mol