Learn More
(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol™
Beschreibung
(2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Mikromol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| CAS | 62572-94-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C14 H23 N O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Betaxolol Hydrochloride Imp. B (EP), Betaxolol Imp. B (EP), Metoprolol Succinate Imp. H (EP), Metoprolol Tartrate Imp. H (EP), Metoprolol Imp. H (EP), (2RS)-1-[4-(2-Hydroxyethyl)phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]propan-2-ol, Betaxolol Hydrochloride Impurity B, Metoprolol Succinate Impurity H, Metoprolol Tartrate Impurity H, Betaxolol Impurity B, Metoprolol Impurity H |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H23NO3/c1-11(2)15-9-13(17)10-18-14-5-3-12(4-6-14)7-8-16/h3-6,11,13,15-17H,7-10H2,1-2H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCO)cc1 |
| Mehr anzeigen |