Learn More
(2R)-Hydroxyphenylessigsäure ((R)-Mandelsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 30049346
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30049346 25 mg 25 Milligramm
30052462 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049346 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0317.100025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
(2R)-Hydroxyphenylessigsäure ((R)-Mandelsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-Mandelic Acid
CAS 611-71-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (R)-Mandelic Acid
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C8 H8 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym (2R)-Hydroxyphenylacetic Acid, Sertraline Hydrochloride Imp. E (EP), Sertraline Imp. E (EP), (R)-Mandelic Acid, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Hydrochloride Impurity E, Sertraline Impurity E, Sertraline Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)/t7-/m1/s1
SMILES O[C@@H](C(=O)O)c1ccccc1
IUPAC-Name (2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Menge 25 mg
Formelmasse 152.0473 g/mol