Learn More
(2R,6S)-tert-Butyl-2,6-dimethyl-4-oxopiperidin-1-carboxylat, TRC
Artikelnummer. 30332978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332978 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB94288010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,6S)-tert-Butyl 2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
CAS 1005397-64-7
Summenformel C12H21NO3
Menge 10 mg
Synonym cis-2,6-Dimethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C12H21NO3/c1-8-6-10(14)7-9(2)13(8)11(15)16-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t8-,9+
SMILES C[C@H]1CC(=O)C[C@@H](C)N1C(=O)OC(C)(C)C
IUPAC-Name tert-Butyl-(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-oxopiperidin-1-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 227.3
Formelmasse 227.1521