Learn More
(2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)morpholine Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30008329
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30008329 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30008329 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD474815250MG
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 922734-43-8
Summenformel C16H26ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 283.84
Synonym (±)-2,6-cis-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)-morpholine Hydrochloride, Amorolfine EP Impurity C
SMILES Cl.CC(CN1C[C@@H](C)O[C@@H](C)C1)Cc2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,6S)-rel-2,6-Dimethyl-4-(2-methyl-3-phenylpropyl)morpholine Hydrochloride
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H25NO.ClH/c1-13(9-16-7-5-4-6-8-16)10-17-11-14(2)18-15(3)12-17;/h4-8,13-15H,9-12H2,1-3H3;1H/t13?,14-,15+;
Formelmasse 283.1703