Learn More
(2R,3S)-(−)-NZ-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholin, TRC
Artikelnummer. 30414382
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30414382 250 mg 250 Milligramm
30411154 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414382 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO855550250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3S)-(-)-N-Z-6-Oxo-2,3-diphenylmorpholine
CAS 100516-54-9
Summenformel C24H21NO4
Menge 250 mg
Synonym (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester, William's Lactone
InChI-Formel InChI=1S/C24H21NO4/c26-21-16-25(24(27)28-17-18-10-4-1-5-11-18)22(19-12-6-2-7-13-19)23(29-21)20-14-8-3-9-15-20/h1-15,22-23H,16-17H2/t22-,23+/m0/s1
SMILES O=C(OCc1ccccc1)N2CC(=O)O[C@@H]([C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC-Name Benzyl (2R,3S)-6-oxo-2,3-Diphenylmorpholin-4-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 387.43
Formelmasse 387.1471