Learn More
(2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserinmethylester, TRC
Artikelnummer. 30331894
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30331894 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331894 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB208560100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (2R,3S)-3-Benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
CAS 32981-85-4
Summenformel C17 H17 N O4
Menge 100 mg
Synonym Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, (αR,βS)-, Benzenepropanoic acid, β-(benzoylamino)-α-hydroxy-, methyl ester, [R-(R*,S*)]-, Isoserine, N-benzoyl-3-phenyl-, methyl ester, (2R,3S)- (8CI), (2R,3S)-Methyl 3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropanoate, (2R,3S)-N-Benzoyl-3-phenylisoserine methyl ester, LKT-T 0104, Methyl (-)-(2R,3S)-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-phenylpropionate, Methyl (2R,3S)-N-benzoylphenylisoserinate
InChI-Formel InChI=1S/C17H17NO4/c1-22-17(21)15(19)14(12-8-4-2-5-9-12)18-16(20)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,14-15,19H,1H3,(H,18,20)/t14-,15+/m0/s1
SMILES COC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC-Name Methyl(2R,3S)-3-benzamido-2-hydroxy-3-phenylpropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 299.32
Formelmasse 299.1158