Learn More
(2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholincarbonsäure-tert-butylester, TRC
Artikelnummer. 30422190
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30422190 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422190 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO869970500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2R,3S)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester
CAS 112741-49-8
Summenformel C21H23NO4
Menge 500 mg
Synonym (2R-cis)-6-Oxo-2,3-diphenyl-4-morpholinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, (5S,6R)-4-tert-Butoxycarbonyl-5,6-diphenyl-morpholin-2-one, (5S,6R)-5,6-Diphenyl-4-tert-butoxycarbonylmorpholin-2-one
InChI-Formel InChI=1S/C21H23NO4/c1-21(2,3)26-20(24)22-14-17(23)25-19(16-12-8-5-9-13-16)18(22)15-10-6-4-7-11-15/h4-13,18-19H,14H2,1-3H3/t18-,19+/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)O[C@@H]([C@@H]1c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-Name Tert-Butyl (2R,3S)-6-Oxo-2,3-Diphenylmorpholin-4-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 353.41
Formelmasse 353.1627